NADPH-Na4 hidrato 96%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
328742500 328740010
ACRO328742500EA 702 EUR
ACRO328742500 ACRO328740010
NADPH-Na4 hidrato 96%, extra puro
NADPH-Na4 hidrato
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10567216
Núm. CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥95 %
Sodium (Na) 10 to 12 %