NADPH-Na4, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos:
NADPH tetrasodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1(4H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl phosphate, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, (reduced form)
481973-1
481973-100
481973-25
481973-50
481973-500
481973-1EA
1490
EUR
481973-1
481973-100
481973-25
481973-50
481973-500
NADPH-Na4, Millipore®
NADPH-Na4
Formula:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ MW: 833,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00036263 Núm. CAS: 2646-71-1 EINECS: 220-163-3 |