NADPH-Na4
Proveedor: PanReac AppliChem
A1395.0100 A1395.0500 A1395.0001
A1395.0100EA 133 EUR
A1395.0100 A1395.0500 A1395.0001
NADPH-Na4
NADPH-Na4
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Número MDL: MFCD00036263
Núm. CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3