NADPH-Na4
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
NADPH tetrasodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1(4H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl phosphate, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, (reduced form)
A1395.0100
A1395.0500
A1395.0001
A1395.0100EA
133
EUR
A1395.0100
A1395.0500
A1395.0001
NADPH-Na4
NADPH-Na4
Formula:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ MW: 833,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00036263 Núm. CAS: 2646-71-1 EINECS: 220-163-3 |