di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 55.9 EUR
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato 98%
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306.11 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer