di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
35675-100EA 88.5 EUR
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato, Millipore®
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3