di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
A2253.0100 A2253.0500
A2253.0100EA 310 EUR
A2253.0100 A2253.0500
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3