Ftalocianina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
32073.03 32073.06 32073.14
32073.03EA 38 EUR
32073.03 32073.06 32073.14
Ftalocianina
Ftalocianina
CAS No.: 574-93-6 Molecular Formula: C32H18N8 Formula Weight: 514.52 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00005085
Formula: C₃₂H₁₈N₈
MW: 514.55 g/mol
Pto. de fusión: 210
Densidad: 1.447 g/cm³ (–113 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005085
Núm. CAS: 574-93-6
EINECS: 209-378-3