Alcohol polivinílico, M.W. 145,000 ≥98% para síntesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 46.9 EUR
8.14894.0101 8.14894.1001
Alcohol polivinílico, M.W. 145,000 ≥98% para síntesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)