Dicarbonatohexahidroxipentacinc (>58,0% Zn) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A14590.0B A14590.30
A14590.0BEA 65.8 EUR
A14590.0B A14590.30
Dicarbonatohexahidroxipentacinc (>58,0% Zn) ≥97%
Dicarbonatohexahidroxipentacinc
Purity: 97% CAS No.: 5263-02-5 Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 Formula Weight: 548.97 MDL No.: MFCD00151660
Formula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Pto. de fusión: > 140 °C
Densidad: 3,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011519
Núm. CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
ADR: 9,III