Dicarbonatohexahidroxipentacinc, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08808.1000 1.08808.9029
1.08808.1000EA 1860 EUR
1.08808.1000 1.08808.9029
Dicarbonatohexahidroxipentacinc, SAFC®
Dicarbonatohexahidroxipentacinc
Formula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Pto. de fusión: > 140 °C
Densidad: 3,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011519
Núm. CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7