VWR® Basic, Batas, SPP
Proveedor: VWR Collection
113-1152EA 105 EUR
113-1152 113-1151 113-1154 113-1155 113-1153
VWR® Basic, Batas, SPP
Prendas desechables
VWR® Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Cuello con cierre automático, mangas raglán, con botones automáticos
  • Puños tejidos y sin bolsillos
  • Primera línea de protección económica, ligera y transpirable
Esta prenda es ideal para zonas menos críticas o vestuarios previos a salas limpias. Han sido probados y fabricados en una instalación con certificado ISO y el lote ha sido controlado y validado por un laboratorio independiente.