VWR® Basic, Batas de laboratorio para salas limpias, SPP, desechables
Proveedor: VWR Collection
113-1114EA 96.5 EUR
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Batas de laboratorio para salas limpias, SPP, desechables
Prendas desechables
Las batas VWR® Basic SPP han sido confeccionadas con tejido no tejido de PP hilado (SPP, spunbonded polypropilene) transpirable, ligero y resistente que protege de la suciedad, el polvo y algunas partículas secas en entornos no peligrosos.
  • Con cuello de camisa, mangas, botones automáticos
  • Puños con elásticos o de tejidos, sin bolsillos o con tres bolsillos
  • Primera línea de protección económica ligera y transpirable
Esta prenda es adecuada para zonas menos críticas o vestuarios previos a salas limpias. Ha sido probada y fabricada en una instalación con certificado ISO y el lote ha sido controlado y validado por un laboratorio independiente de análisis.
Envase: 25 or 30 coats per carton.