VWR® Basic, Cubrebarbas, SPP
Proveedor: VWR Collection
113-1463EA 83.4 EUR
113-1463 113-1464
VWR® Basic, Cubrebarbas, SPP
Prendas desechables
Los cubrebarbas VWR® Basic SPP han sido confeccionados con tejido no tejido de polipropileno hilado (SPP) transpirable, ligero y resistente que protege de la suciedad, el polvo y algunas partículas secas que se encuentran en entornos no peligrosos.
  • Primera línea de protección económica ligera y transpirable
Este elemento es ideal para zonas menos críticas o vestuarios previos a salas limpias. Ha sido probada y fabricada en una instalación con certificado ISO y el lote ha sido controlado y validado por un laboratorio independiente.
Diámetro (extendido): 406 mm