VWR® Basic, Batas de laboratorio, SMS, desechables
Proveedor: VWR Collection
113-1133EA 190 EUR
113-1133 113-1132 113-1131 113-1130 113-1129 113-1128 113-1127 113-1125 113-1126 113-1136 113-1134 113-1137 113-1135
VWR® Basic, Batas de laboratorio, SMS, desechables
Prendas desechables
Las batas de laboratorio SMS están confeccionadas con tejido no tejido de PP multicapa hilado/fusión por soplado/hilado (SMS, spunbonded-meltblown-spunbonded) sin látex que ofrece alta resistencia al desgarro, a la vez que siguen siendo suaves, cómodas y transpirables.
  • Con cuello de camisa mangas, cierre automático
  • Puños tejidos y con tres bolsillos
  • Barrera de protección ligera contra líquidos y partículas
  • Resistencia a salpicaduras de productos químicos poco agresivos
Colour: White or blue