VWR® Basic, Monos de protección para salas limpias, SMS
Proveedor: VWR Collection
113-1097EA 194 EUR
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Monos de protección para salas limpias, SMS
Prendas desechables
Los monos para salas limpias SMS están fabricados de un material no tejido multicapa hilado/soplado por fusión/hilado (SMS) sin látex que ofrece alta resistencia a la tracción, a la vez que siguen siendo suaves, cómodos y transpirables.
  • Cuello de camisa, con mangas, cierre con cremallera y puños elásticos
  • Barrera contra líquidos y partículas
  • Resistencia a salpicaduras de productos químicos poco agresivos