VWR® Advanced, Batas de laboratorio, SF, desechables
Proveedor: VWR Collection
113-1150EA 135 EUR
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced, Batas de laboratorio, SF, desechables
Prendas desechables
Las batas de laboratorio VWR® Advanced SF están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
  • Con cuello de camisa, mangas, botones automático, puños elásticos y tres bolsillos
  • Tejido resistente con una buena transpirabilidad y tasa de evacuación de agua
  • Protección superior contra partículas y líquidos
  • Desprendimiento de partículas: nivel II de la clasificación del método del tambor de Helmke
  • Tejido de tacto suave parecido a la tela
Probadas y fabricadas en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado a través del análisis por un laboratorio independiente.