VWR® Advanced SF Frocks
Proveedor: VWR Collection
113-1183EA 158 EUR
113-1183 113-1182 113-1181 113-1180 113-1179 113-1178 113-1177
VWR® Advanced SF Frocks
Prendas desechables
Las levitas VWR Advanced SF están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
  • Cuello con cierre automático, mangas raglán, con cierre automático y puños elásticos
  • Tejido resistente con una buena transpirabilidad y tasa de evacuación de agua
  • Protección contra partículas y líquidos
  • Desprendimiento de partículas: nivel II de la clasificación del método del tambor de Helmke
  • Tejido de tacto suave parecido a la tela
Probadas y fabricadas en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado a través del análisis por un laboratorio independiente.