Sodio hidróxido 10 mol/l (10 N) en solución acuosa, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 EUR
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Sodio hidróxido 10 mol/l (10 N) en solución acuosa, SAFC®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II