Baños ultrasónicos, serie Elmasonic P
Proveedor: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 1000 EUR
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Baños ultrasónicos, serie Elmasonic P
Baños ultrasónicos
La serie ultrasónica Elmasonic P es ideal para todas las aplicaciones analíticas y médicas y para la producción industrial. Hay seis tamaños diferentes disponibles. Estas prácticas unidades son fáciles de manipular con un diseño de pantalla claro que muestra todos los parámetros configurados y reales. Cuenta con varias características especiales que hacen que estas unidades sean perfectas para aplicaciones de limpieza intensa. Todos los modelos están equipados con un cronómetro mecánico de hasta un máximo de 15 minutos.
  • Pantalla clara
  • Configuración sencilla e intuitiva
  • Ultrasonido controlado por potencia con alta densidad de energía para aplicaciones difíciles (baja frecuencia) o suave y silencioso para la limpieza de capilares y elementos pequeños (alta frecuencia)
  • La temperatura se puede configurar desde 30 hasta 80 °C en incrementos de 5 °C
Multifrecuencia a 37 kHz; se realizan aplicaciones estándar a 37 kHz. Todas las unidades son considerablemente más potentes que las unidades ultrasónicas convencionales. Si se detecta que la alta densidad de energía es demasiado potente para trabajos de limpieza individuales, se puede reducir electrónicamente.
Multifrecuencia a 80 kHz; al ejecutar la unidad a 80 kHz se prolonga el tiempo de limpieza, lo que la hace idónea para el tratamiento de elementos sensibles y muy pequeños. Incluso se alcanzan microcapilares mediante la implosión de burbujas de cavitación microscópicas. Un efecto secundario positivo es el cómodo bajo nivel de ruido a esta frecuencia.
Características ultrasónicas especiales:
Estándar; para aplicaciones en el laboratorio, como mezcla, disolución o dispersión
Pulso; potencia adicional activable de ∼ 20% a través del aumento de rendimiento pico
Barrido; para una distribución uniforme de la potencia ultrasónica en el baño de limpieza
Degas; para una rápida desgasificación de muestras o disolventes
Regulación de potencia; reducción gradual de la potencia ultrasónica para la limpieza de superficies sensibles
Hay dos características adicionales disponibles:
Pausa; interrupción y reinicio de la aplicación actual
Control de la temperatura; inicio automático de la administración de ultrasonidos cuando se alcanza la temperatura de consigna