VWR®, Frascos lavadores de boca ancha o estrecha, Standard Line
Proveedor: VWR Collection
215-2496EA 38.3 EUR
215-2496 215-2534
VWR®, Frascos lavadores de boca ancha o estrecha, Standard Line
Frascos Frascos de lavado
LDPE, traslúcidas con tapón pulverizador de PP de colores.
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Resiste temperaturas de hasta +80 °C
  • Tapones con código de colores para una rápida identificación
Económicos, blandos y muy fáciles de apretar. Adecuados para usarlos con soluciones generales como agua, jabón, ácidos diluidos y álcalis diluidos. Tubo dispensador acabado en punta de PP para optimizar el reflujo del medio.