(1S)-(-)-β-Pineno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(-)-Pin-2(10)-eno
A17818.0F
A17818.AE
A17818.AP
A17818.0FEA
196
EUR
A17818.0F
A17818.AE
A17818.AP
(1S)-(-)-β-Pineno ≥99%
(1S)-(-)-β-Pineno
Purity: 99%
CAS No.: 18172-67-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4780
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 2038282
Merck Reference: 14,7446
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2319
MDL No.: MFCD00001345
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 g/mol Pto. Ebullición: 164…165 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.860 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001345 Núm. CAS: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3 III Índice Merck: 12,07600 |