(1S)-(-)-β-Pineno ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (-)-Pin-2(10)-eno
P0441-25ML P0441-500ML
TCIAP0441-25MLEA 16 EUR
TCIAP0441-25ML TCIAP0441-500ML
(1S)-(-)-β-Pineno ≥94.0% (por GC)
(1S)-(-)-β-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: -61
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00063635
Núm. CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 3295
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,07446
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&vid=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (neat)