(1S)-(-)-β-Pineno, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (-)-Pin-2(10)-eno
M-Clarity™ quality level = MQ100
80609-5MLEA 243 EUR
80609-5ML
(1S)-(-)-β-Pineno, Supelco®
(1S)-(-)-β-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Número MDL: MFCD00001345
Núm. CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07600