2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 49.2 EUR
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenona ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenona
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Formula: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (40 mmHg)
Pto. de fusión: 198…203 °C
Densidad: 1,216
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002278
Núm. CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9