5-Bromo-2-clorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25452.03
B25452.06
B25452.03EA
61.7
EUR
B25452.03
B25452.06
5-Bromo-2-clorofenol ≥98%
5-Bromo-2-clorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 183802-98-4
Molecular Formula: C6H4BrClO
Formula Weight: 207.46
Melting Point: 56-58°
MDL No.: MFCD00672940
Formula:
C₆H₄BrClO MW: 207,45 g/mol Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672940 Núm. CAS: 183802-98-4 |