4,4'-Dimetoxibenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 54.9 EUR
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Dimetoxibenzofenona ≥98%
4,4'-Dimetoxibenzofenona
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 180…240 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 142…146 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008404
Núm. CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0