4,4'-Dimetoxibenzofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161740250 161741000
ACRO161740250EA 80 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimetoxibenzofenona 97%
4,4'-Dimetoxibenzofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 180 - 240 °C (13 -rr)
Pto. de fusión: 141…146 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008404
Núm. CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %