4,4'-Dimetilbenzofenona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 75.2 EUR
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimetilbenzofenona 98+%
4,4'-Dimetilbenzofenona
Formula: C₁₅H₁₄O
Pto. Ebullición: 200 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 93…97 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017214
Núm. CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %