CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
B21305.14
B21305.22
B21305.36
B21305.14EA
39.4
EUR
B21305.14
B21305.22
B21305.36
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) ≥98%
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico)
Purity: 98%
CAS No.: 73463-39-5
Molecular Formula: C9H19NO4S
Formula Weight: 237.32
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00041778
Formula:
C₉H₁₉NO₄S MW: 237,32 g/mol Pto. de fusión: 270…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041778 Núm. CAS: 73463-39-5 |