CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
327741000 327740010 327740250
ACRO327741000EA 118 EUR
ACRO327741000 ACRO327740010 ACRO327740250
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) 99%
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico)
Formula: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Pto. de fusión: 263…271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041778
Núm. CAS: 73463-39-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (0.1M in water) Clear colorless solution
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %