CAPS ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
A17037.14
A17037.22
A17037.36
A17037.14EA
38.8
EUR
A17037.14
A17037.22
A17037.36
CAPS ≥99%
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
Purity: 99%
CAS No.: 1135-40-6
Molecular Formula: C9H19NO3S
Formula Weight: 221.32
Odour: Odourless
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 2835588
Merck Reference: 14,1767
MDL No.: MFCD00003837
Formula:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H MW: 221.32 g/mol Pto. de fusión: 324 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003837 Núm. CAS: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Índice Merck: 13,01773 |