CAPS ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
0365-1KGEA 513 EUR
0365-1KG 0365-250G 0365-500G
CAPS ≥99%, grado alta pureza
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
Biological buffers are useful for cell culture invitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Pto. de fusión: 324 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003837
Núm. CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Índice Merck: 13,01773
Order Now
Resultados test especificaciones
pKa @25 °C 10.3 - 10.5
Purity ≤99%