CAPS 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 103 EUR
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS 99% para bioquímica
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221,32 g/mol
Pto. de fusión: 324 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003837
Núm. CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Índice Merck: 13,01773
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)