CAPS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 59.3 EUR
8.43280.0025 8.43280.0100
CAPS, Sigma-Aldrich®
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Pto. de fusión: 324
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003837
Núm. CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Índice Merck: 13,01773