Xylene cyanole, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cyanol FF, C.I. 43535
422690050 422690250 422690500 422691000 422695000
ACRO422690050EA 34.2 EUR
ACRO422690050 ACRO422690250 ACRO422690500 ACRO422691000 ACRO422695000
Xylene cyanole, puro
Xylene cyanole
Formula: C₂₅H₂₇N₂NaO₇S₂
MW: 554.61 g/mol
Número MDL: MFCD00019481
Núm. CAS: 4463-44-9
EINECS: 224-728-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
GC ≥99.4 %