Xylene cyanole FF ≥70%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
C.I. 42135, Hidrogeno-4-[[4-(etilamino)-m-tolil][4-(etilimino)-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]benceno-1,3-disulfonato de sodio
B21530.09
B21530.18
B21530.09EA
55.3
EUR
B21530.09
B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Xileno cianol FF
CAS No.: 2650-17-1
Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2
Formula Weight: 538.61
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00019481
Formula:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040657 Núm. CAS: 2650-17-1 EINECS: 220-167-5 |