Dihidrocapsaicina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnonanamide, 8-Methyl-N-vanillylnonanamid
92355-10 92355-100 92355-5 92355-50
CAYM92355-10EA 89.1 EUR
CAYM92355-10 CAYM92355-100 CAYM92355-5 CAYM92355-50
Dihidrocapsaicina
Dihidrocapsaicina
Formula: C₁₈H₂₉NO₃
Número MDL: MFCD00057794
Núm. CAS: 19408-84-5