Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC240329.0500 MC240329.1000
PRLSMC240329.0500EA 0 EUR
PRLSMC240329.0500 PRLSMC240329.1000
Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula: KCl
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR