Sodio tetracloroáurato dihidrato ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
12148.03
12148.06
12148.03EA
193
EUR
12148.03
12148.06
Sodio tetracloroáurato dihidrato ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Sodio tetracloroáurato dihidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-02-7
Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O
Formula Weight: 397.80 (361.77anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.8
Appearance: Yellow-orange
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether
Merck Reference: 14,8688
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149162
Formula:
NaAuCl₄·2H₂O MW: 397.8 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 0.8 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149162 Núm. CAS: 13874-02-7 EINECS: 239-241-3 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,8688 |