Carbonato de níquel, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nickel(II) carbonate, Nickelous Carbonate
22897.18
22897.30
22897.18EA
51.5
EUR
22897.18
22897.30
Carbonato de níquel, anhidro 98%
Carbonato de níquel
Purity: 98%
CAS No.: 3333-67-3
Molecular Formula: CNiO3
Formula Weight: 118.72
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: Pale purple
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011144
Formula:
CNiO₃ MW: 118.7 g/mol Densidad: 3.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011144 Núm. CAS: 3333-67-3 EINECS: 222-068-2 UN: 3077 ADR: 9 III |