Capsaicina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 47.3 EUR
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaicina
Capsaicina
Formula: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Pto. Ebullición: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Pto. de fusión: 66,1 °C
Número MDL: MFCD00017259
Núm. CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,01811