Hexafluorofosfato de tritilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
L03140.09
L03140.18
L03140.09EA
115
EUR
L03140.09
L03140.18
Hexafluorofosfato de tritilo ≥98%
Hexafluorofosfato de tritilo
Purity: 98%
CAS No.: 437-17-2
Molecular Formula: C19H15F6P
Formula Weight: 388.29
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 4344297
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013121
Formula:
C₁₉H₁₅F₆P MW: 388,29 g/mol Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00013121 Núm. CAS: 437-17-2 EINECS: 207-112-0 UN: 3261 ADR: 8,II |