Tetrafluoroborato de tritilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12949.09
A12949.18
A12949.30
A12949.09EA
83
EUR
A12949.09
A12949.18
A12949.30
Tetrafluoroborato de tritilo 97%
Tetrafluoroborato de tritilo
Purity: 98%
CAS No.: 341-02-6
Molecular Formula: C19H15BF4
Formula Weight: 330.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 5085649
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013120
Formula:
C₁₉H₁₅BF₄ Pto. de fusión: ∼ 207 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00013120 Núm. CAS: 341-02-6 EINECS: 206-433-3 UN: 3261 ADR: 8,II |