Tetrafluoroborato de tritilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 220 EUR
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Tetrafluoroborato de tritilo 97%
Tetrafluoroborato de tritilo
Formula: C₁₉H₁₅BF₄
Pto. de fusión: 205…215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013120
Núm. CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %