VWR® AdvancedSF, Cleanroom Sleeve Protectors (Bulk)
Proveedor: VWR Collection
113-1193EA 190 EUR
113-1193 113-1194 113-9995 113-9996
VWR® AdvancedSF, Cleanroom Sleeve Protectors (Bulk)
Prendas desechables
Los manguitos protectores VWR® Advanced SF están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
  • Puños elásticos con costuras soldadas por ultrasonidos
  • Tejido duradero con buena transpirabilidad y tasa de transmisión de agua
  • Importante barrera contra fluidos y partículas
  • Desprendimiento de partículas: clasificación de nivel II para bidones Helmke
  • Tejido suave similar a la tela
  • También hay versiones con presilla para el pulgar
Probados y fabricados en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado por un laboratorio independiente.