VWR® Advanced, Cubrezapatos, antideslizantes
Proveedor: VWR Collection
113-1383EA 88.3 EUR
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Cubrezapatos, antideslizantes
Prendas desechables
Los cubrezapatos VWR® Advanced están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
  • Alto coeficiente de fricción que proporciona una excelente tracción
  • Resistente al agua
  • Tejido resistente con una buena transpirabilidad y tasa de evacuación de agua
  • Protección importante contra partículas y líquidos
  • Desprendimiento de partículas: nivel II de la clasificación del método del tambor de Helmke
  • Tejido de tacto suave parecido a la tela
Probados y fabricados en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado por un laboratorio independiente.
Longitud: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Talla única.