VWR®, Maximum SF Frocks
Proveedor: VWR Collection
113-1172EA 145 EUR
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
VWR®, Maximum SF Frocks
Prendas desechables
La batas VWR® Maximum SF son las de mayor nivel de limpieza y duraderas dentro de la amplia línea de vestuario VWR®. Fabricadas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno, estas prendas han sido diseñadas para optimizar las propiedades de barrera de protección, limpieza y comodidad.
  • Cuello con cierre automático, mangas raglán, con cierre automático y puños elásticos
  • Protección superior contra partículas y líquidos
  • Nivel más bajo de desprendimiento de partículas: nivel 1 de la clasificación del método de tambor de