VWR® MaximumSF, Cubrebotas, antidestlizantes
Proveedor: VWR Collection
113-1192EA 334 EUR
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® MaximumSF, Cubrebotas, antidestlizantes
Prendas desechables
Los cubrebotas VWR® Maximum SF son los de nivel más alto de limpieza y duraderos dentro de la amplia línea de vestuario VWR®. Fabricados con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno, estas prendas han sido diseñadas para optimizar las propiedades de barrera de protección, limpieza y comodidad.
  • Antideslizantes
  • Material impermeable
  • Alto coeficiente de fricción para asegurar una máxima tracción
  • Buenas propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas y secas
  • Tejido limpio con baja generación de partículas
Probados y fabricados en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado por un laboratorio independiente.
Longitud: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Talla única.