VWR® MaximumSF, Cubrebotas impermeables
Proveedor: VWR Collection
113-1185EA 123 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Cubrebotas impermeables
Prendas desechables
Los cubrebotas VWR® Maximum SF son los más limpios y duraderos dentro de la amplia línea de vestuario VWR®. Fabricados con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno, estas prendas han sido diseñadas para optimizar las propiedades de barrera de protección, limpieza y comodidad.
  • Antideslizantes y antiestáticos
  • Impermeables, sin costuras para repeler el agua
  • Alto coeficiente de fricción para asegurar una máxima tracción
  • Buenas propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas y secas
Probados y fabricados en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado por un laboratorio independiente.
* Talla única